VWR® Basic, Tute per camera bianca, SPP
Le tute in SPP VWR® Basic sono realizzate in polipropilene non tessuto (SPP) resistente, leggero e traspirante che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Colletto a punta, maniche a giro, chiusura a zip, polsini elasticizzati
- Barriera protettiva primaria leggera e traspirante
Questi indumenti sono ideali per aree meno critiche o come indumenti per accedere agli spogliatoi.
Vengono testati e prodotti in strutture con certificazione ISO. I lotti vengono controllati e convalidati tramite test di laboratori indipendenti.
Le tute in SPP VWR® Basic sono realizzate in polipropilene non tessuto (SPP) resistente, leggero e traspirante che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Colletto a punta, maniche a giro, chiusura a zip, polsini elasticizzati
- Barriera protettiva primaria leggera e traspirante
Questi indumenti sono ideali per aree meno critiche o come indumenti per accedere agli spogliatoi.
Vengono testati e prodotti in strutture con certificazione ISO. I lotti vengono controllati e convalidati tramite test di laboratori indipendenti.
- Catalog No:
- 113-1104
- 113-1105
- 113-1106
- 113-1107
- 113-1108
- 113-1109
- 113-1110
- Applicazioni per abiti:
- Cleanroom|General Purpose|Laboratory
- Cleanroom|General Purpose|Laboratory
- Cleanroom|General Purpose|Laboratory
- Cleanroom|General Purpose|Laboratory
- Cleanroom|General Purpose|Laboratory
- Cleanroom|General Purpose|Laboratory
- Cleanroom|General Purpose|Laboratory
Product Family Options
- DescrizioneColoreTaglia dell'abbigliamento
Specifications
Cat. No.113-1104Applicazioni per abitiCleanroom|General Purpose|LaboratorySpecifications
Cat. No.113-1105Applicazioni per abitiCleanroom|General Purpose|LaboratorySpecifications
Cat. No.113-1106Applicazioni per abitiCleanroom|General Purpose|LaboratorySpecifications
Cat. No.113-1107Applicazioni per abitiCleanroom|General Purpose|LaboratorySpecifications
Cat. No.113-1108Applicazioni per abitiCleanroom|General Purpose|LaboratorySpecifications
Cat. No.113-1109Applicazioni per abitiCleanroom|General Purpose|LaboratorySpecifications
Cat. No.113-1110Applicazioni per abitiCleanroom|General Purpose|Laboratory