Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Camici, SPP
VWR® Basic, Camici, SPP
VWR® Basic, Camici, SPP
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR® Basic, Camici, SPP
5 Options Available Below
Product Details & Documents
I camici in SPP VWR® Basic sono realizzati in polipropilene non tessuto (SPP) resistente, leggero e traspirante che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
  • Snap collar, raglan sleeves and snap closure
  • Elasticated cuffs, without pockets
  • Lightweight and breathable first line barrier protection
This garment is ideal for less critical areas or pre-gowning entry rooms. It is tested and manufactured in an ISO certified facility that is lot controlled and validated through independent laboratory testing.
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 113-1152
  • 113-1151
  • 113-1154
  • 113-1155
  • 113-1153
  • Tipo di chiusura:
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Tasche:
  • senza tasche
  • senza tasche
  • senza tasche
  • senza tasche
  • senza tasche
  • Genere:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Applicazioni per abiti:
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Peso:
  • 48 g/m²
  • 48 g/m²
  • 48 g/m²
  • 48 g/m²
  • 48 g/m²
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Colore
    Taglia dell'abbigliamento
    Availability
    Price
  • bianco
    L
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 102.00 SFr.
    102.00 SFr.
    1 * 30 ST
       102.00 SFr.
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1152
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    senza tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom|Laboratory
    Peso
    48 g/m²
  • bianco
    M
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 102.00 SFr.
    102.00 SFr.
    1 * 30 ST
       102.00 SFr.
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1151
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    senza tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom|Laboratory
    Peso
    48 g/m²
  • bianco
    XXL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 111.00 SFr.
    111.00 SFr.
    1 * 30 ST
       111.00 SFr.
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1154
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    senza tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom|Laboratory
    Peso
    48 g/m²
  • bianco
    3XL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 111.00 SFr.
    111.00 SFr.
    1 * 30 ST
       111.00 SFr.
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1155
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    senza tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom|Laboratory
    Peso
    48 g/m²
  • bianco
    XL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 102.00 SFr.
    102.00 SFr.
    1 * 30 ST
       102.00 SFr.
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1153
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    senza tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom|Laboratory
    Peso
    48 g/m²