Penicillinase (beta-Lactamase) (from Bacillus cereus)
Catalog # 426205-500
Supplier: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS Number:
Specifications
- Conf:500 EU
- CAS No.:9001-74-5
- Sorgente luminosa:Bacillus cereus
- Condizioni di conservazione:Refrigerator
- Nome dell'enzima:Penicillinase (beta-Lactamase)