Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Enzimi
Penicillinase (beta-Lactamase)
Penicillinase (beta-Lactamase)
Penicillinase (beta-Lactamase)
CHMCAB3738
:
Chemicon
:
Penicillinase (beta-Lactamase)
CHMCAB3738
:
Chemicon
:
Conf:
100 µl
CAS No.:
9001-74-5
Condizioni di conservazione:
Refrigerator
Nome dell'enzima:
Penicillinase (beta-Lactamase)