Eosina-blu di metilene sec. May-Grünwald
Catalog # MOLEM35755821
Supplier: Molekula
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 g
- Seq:3308
Specifications
About this item
:
:GHS07
Storage Temperature:Ambiente
MDL Number:MFCD00131580