Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Supplementi ed additivi per colture cellulari
Egg yolk tellurite emulsion
Egg yolk tellurite emulsion
Egg yolk tellurite emulsion
Codice catalogo OXOISR0054C
Nome del fornitore:
THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Numero CAS:
Espandi l'immagine
Egg yolk tellurite emulsion
Codice catalogo OXOISR0054C
Nome del fornitore:
THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Numero CAS:
Specifiche
Conf:
100 mL
Descrizione:
Egg yolk tellurite emulsion
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Dettagli del prodotto
Dettagli del prodotto