Orders LinkContactUsLinkComponent
Destrina
Destrina
Bottiglia di plastica, 250 g
Codice catalogo ROTH3488.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Destrina
Codice catalogo ROTH3488.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  9004-53-9
Destrina
Bottiglia di plastica, 250 g
Numero CAS:  9004-53-9
Price
SFr. 60.60
Log in per disponibilità
1 * 250 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Dextrin
  • Numero CAS:9004-53-9
  • Formula:(C₆H₁₂O₆)n
  • Numero MDL:MFCD00081554
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • IndexMerck:13,02971
  • Densità:1,45 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:232-675-4
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    250 g