Destrina
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: Dextrin
- Numero CAS:9004-53-9
- Formula:(C₆H₁₂O₆)n
- Numero MDL:MFCD00081554
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- IndexMerck:13,02971
- Densità:1,45 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:232-675-4
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi: Dextrin
- Numero CAS:9004-53-9
- Formula:(C₆H₁₂O₆)n
- Numero MDL:MFCD00081554
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- IndexMerck:13,02971
- Densità:1,45 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:232-675-4
Documents
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to light yellow Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Sulfated ash:≤0.5 %
- Titration with HClO4:≥96.0 %