Sodio docusato
Bottiglia di vetro, 200 mg
Codice catalogo PROOBP133
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Sodio docusato
Codice catalogo PROOBP133
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS: 577-11-7
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
- Numero CAS:577-11-7
- Formula:C₂₀H₃₇NaO₇S
- Numero MDL:MFCD00012455
- Molecular Weight:444.57 g/mol
- IndexMerck:12,03460
- Punto di ebollizione:∼180 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:∼155 °C
- Densità:∼1,1 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:209-406-4
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:200 mg