Carbolfucsina (Ziehl-Neelsen) for microscopy and bacteriology phenol-free, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:632-99-5
:
Formula:C₂₀H₂₀ClN₃
Numero MDL:MFCD18071399
:351.88 g/mol
Densità:0,99 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Room Temperature
EINECS:211-189-6
UN:1992
ADR:3,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS02
:GHS05
:GHS08
:GHS07
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance (colour):Red to very dark red
- Appearance (Form):Liquid
- Density:0.987 - 0.993
- Wavelength (1)(UV):542 - 552 nm
- Extinction (1)(UV):1%/1 cm
- Solvent:Ethanol/H₂0 1/1
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together