Micropiastre, altezza standard, 384 ShallowWell, Nunc™
734-2877
- N. di pozzetti:384
- Volume di lavoro raccomandato:2 - 20 μl
- Sterili:-
- Colore:nero
- Descrizione:Piastra 384 ShallowWell, superficie non trattata, senza coperchio
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement
- Conf:100
- Volume pozzetti:25 μl
Nunc™ 384 ShallowWell standard height, black and white plates save costs in samples and reagents by reducing the total well volume to 25 μl. The standard height of the plate allows the use of automation without making adjustments to robotics, readers or liquid handlers.