Bagnomaria, serie aqualine
Supplier: LAUDA
Certificates
About this item
Bagni in acciaio inox senza agitazione resistenti alla corrosione con riscaldatore e sensori di temperatura montati sotto la vasca per garantire un ingombro minimo. I controlli, solidi e affidabili, sono incassati per una maggiore sicurezza. I bagni sono semplici da pulire e il livello minimo di riempimento è di appena 20 mm.
- Funzionamento semplice grazie al display digitale a LED
- Blocco di protezione in caso di sovratemperatura
- Il coperchio inclinato impedisce il gocciolamento dell'acqua di condensazione nei campioni
- Distribuzione omogenea della temperatura grazie agli elementi riscaldanti posizionati al di sotto della vasca
Stabilità della temperatura a 37 °C: ±0,2 K.
Temperature stability at 37 °C (K): ±0,2
Certifications: Classe di protezione a norma DIN EN 60529: IP 22.
Delivery: Forniti con coperchio a timpano in policarbonato trasparente, senza rack o piattaforma, da ordinare separatamente.
Caution: P = profondità totale (coperchio aperto + controller), A = con coperchio chiuso.
Frequently Bought Together