Automatic viscometer with sampler, AVS® Pro III
Automatic viscometer, with autosampler, AVS® Pro III, 0,35 − 1200 mm²/s
Codice catalogo SCOI285420030
Nome del fornitore: SI Analytics
Automatic viscometer with sampler, AVS® Pro III
Codice catalogo SCOI285420030
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
The AVS Pro III with autosampler has been developed for viscosity measurements in the polymer and petroleum industries.
- High sample throughput
- Process controlled by PC (not supplied) using AVSPro software (supplied)
- ProClean system and micro dosing make routine operation safer particularly for aggressive sample fluids
- Includes choice of two sample racks 16×100 ml or 56×20 ml
- Optoelectronic and TC scanning for clear and opaque samples
- Three axis-positioning sample dosing system
The X-Y-Z positioning mechanism provides parallel operation of up to eight viscometers, in two thermostatic baths, at two different measuring temperatures. This method is used in the oil industry to determine the viscosity index.
Documents
Specifiche
- Modello:AVS® Pro III
- Range di misura:0,35 − 1200 mm²/s
- Descrizione:Automatic viscometer, with autosampler
- Range di misura (tempo di flusso):maximaal 9999,99 s
- Cat. No.:SCOI285420030
- Preselezione del numero di misurazioni:Up to 99
- Peso:70 kg
- L×P×A:1300×610×1100 mm
- Periodo di regolazione della temperatura:0 - 99 min
- Display:PC
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Sample vials with screw cap, 20 ml
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Sample bottles with screw cap, 100 mlSample bottles with screw cap, 100 mlSCOI285420869Log in per disponibilità1 * 10 ST - SFr. 279.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- PTFE connection tube
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Kalrez o-ring VZ 7076 for VZ 7073
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Sample needle VZ 7073 for proclean
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filter holder, made of pp VZ 7077
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Pressure spring VZ 7074 for VZ 7073
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Multiple-way filter polyethylene VZ 7072Multiple-way filter polyethylene VZ 7072SCOI1017758Log in per disponibilità1 * 100 ST - SFr. 612.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Startset Proclean VZ 7070
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Washer PTFE VZ 7075 for VZ 7073
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filter adapter in polypropylene VZ 7071Filter adapter in polypropylene VZ 7071SCOI1017757Log in per disponibilità1 * 10 ST - SFr. 3’210.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Multiple-way filter polyethylene VZ 7078Multiple-way filter polyethylene VZ 7078SCOI1018284Log in per disponibilità1 * 100 ST - SFr. 566.00