Orders LinkContactUsLinkComponent
Controller del vuoto
Controller del vuoto, CVC 3000
Codice catalogo 181-1030
Nome del fornitore:   VACUUBRAND
Controller del vuoto
Codice catalogo 181-1030
Nome del fornitore:  VACUUBRAND
Controller del vuoto
Controller del vuoto
Controller del vuoto, CVC 3000
Price
SFr. 2’270.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Modello CVC 3000:
Vacuometro e controller totalmente elettronico, di estrema versatilità. Il controller è dotato di un trasduttore di pressione assoluta capacitivo, in allumina/ceramica, valvola di sfiato incorporata e uscite commutate per una valvola della linea di aspirazione e una valvola dell'acqua di raffreddamento. Facilita considerevolmente il lavoro e migliora l'ecocompatibilità del funzionamento, proteggendo allo stesso tempo i campioni, grazie al recupero del solvente, alla ridotta formazione di schiuma e all'eliminazione del riscaldamento superfluo. L'impostazione di vuoto ottimale è facilmente e rapidamente individuabile, anche con miscele e pressioni non note.
  • Sistema a vuoto di processo, acqua di raffreddamento e ventilazione controllate in base alle esigenze
  • Comandi intuitivi a menu su display grafico con indicazione analogica e digitale del vuoto
  • Autoimpostazione: è sufficiente eseguire il collegamento. Il controller rileva le pompe VACCUBRAND NT, le valvole del vuoto e del liquido di raffreddamento e i sensori esterni con VACUU BUS
  • Funzioni preimpostate per numerose applicazioni, quali stufe da essiccazione, filtrazione, ecc.
  • Punto di ebollizione automatico per evaporatori rotativi: completamente automatico, non è richiesta l'immissione di parametri con le pompe VARIO NT
Suction line and coolant water valve: connection socket 5-pin, EN 60130-9.
 : i componenti forniti includono il controller del vuoto con base, alimentatore, cavo con spina specifica del paese e manuale di istruzioni.
Specifiche
  • Descrizione:
    Controller del vuoto, CVC 3000
  • Seq:
    01
  • Valvola di sfiato (incorporata):
    Collegamento gas inerte per tubo flessibile da 45 mm
  • Consumo alimentazione max.:
    0,8 A
  • Coefficiente di temperatura:
    ±0,07 mbar/K ( ±0,05 Torr/K)
  • Gamma di controllo:
    1060 - 1 mbar (795 - 1 Torr) a seconda delle pompe da vuoto utilizzate; modalità turbo: <1 mbar (<1 Torr)
  • Accuratezza della misurazione:
    < ± 1 mbar (0,75 Torr) (dopo la compensazione, a temperatura costante)
  • Peso senza alimentatore:
    0,44 kg
  • Foro per misurazione:
    Connessione filettata per tubi in PTFE da 10/8 mm, con portagomma DN 6/10 (montato); flangia piccola KF 16 (accessori)
  • Cat. No.:
    181-1030
  • Modello:
    CVC 3000
  • Range di misura:
    1080 - 0,1 mbar (810 - 0,1 Torr)
  • Alimentazione:
    100-240 V / 47-63 Hz
  • Ingresso potenza max.:
    3,4 W (140 mA a 24 V=)
  • L×P×A:
    138×124×115 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • VACUU BUS valve cable for VB M-B 24 V/= venting valve, cable length 2 m
    VACUU BUS valve cable for VB M-B 24 V/= venting valve, cable length 2 m
    VACU20612554
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 136.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Adattatore Y VACUU BUS 1 maschio, 2 femmine, con prolunga VACUU BUS, 2 m
    Adattatore Y VACUU BUS 1 maschio, 2 femmine, con prolunga VACUU BUS, 2 m
    181-0466
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 145.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Adattatore per valvola zavorratrice Collegamento mediante KF DN 16
    Adattatore per valvola zavorratrice Collegamento mediante KF DN 16
    VACU20636193
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 137.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Valvola VV-B 6 per la linea di aspirazione, VACUU BUS, FPM/PP, elettromagnetica, DN 16
    Valvola VV-B 6 per la linea di aspirazione, VACUU BUS, FPM/PP, elettromagnetica, DN 16
    181-1017
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 404.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Valvola VV-B 6C per la linea di aspirazione, VACUU BUS, PVDF/fluoroelastomero, elettromagnetica, DN 16
    Valvola VV-B 6C per la linea di aspirazione, VACUU BUS, PVDF/fluoroelastomero, elettromagnetica, DN 16
    181-1018
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 883.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Valvola per liquido di raffreddamento VKW-B, VACUU BUS, DN 1,5 mm, ingresso G3/4"/G1/2", uscita portagomma da 6 mm, lunghezza cavo 2 m
    Valvola per liquido di raffreddamento VKW-B, VACUU BUS, DN 1,5 mm, ingresso G3/4"/G1/2", uscita portagomma da 6 mm, lunghezza cavo 2 m
    181-1016
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 358.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Valvola In-line VV-B 15C, VACUU BUS, DN 25; PVDF/PTFE, elettromagnetico, DN 25, certificazione (NRTL): C/US
    Valvola In-line VV-B 15C, VACUU BUS, DN 25; PVDF/PTFE, elettromagnetico, DN 25, certificazione (NRTL): C/US
    181-1014
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’180.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Valvola di sfiato VB M-B KF DN16/G1/4" con portagomma G1/4" - 6/10 mm, VACUU BUS
    Valvola di sfiato VB M-B KF DN16/G1/4" con portagomma G1/4" - 6/10 mm, VACUU BUS
    181-1015
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 400.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Valvola VV-B 15C per la linea di aspirazione, VACUU BUS, PVDF/PTFE, elettromagnetica, DN 16
    Valvola VV-B 15C per la linea di aspirazione, VACUU BUS, PVDF/PTFE, elettromagnetica, DN 16
    181-1013
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’150.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Kit di installazione per CVC 3000, consistente in 3 fermagli a molla e viti
    Kit di installazione per CVC 3000, consistente in 3 fermagli a molla e viti
    181-1007
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 26.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cavo valvola VACUU BUS per VKW-B 24 V/= valvola refrigerante, lunghezza cavo 2 m
    Cavo valvola VACUU BUS per VKW-B 24 V/= valvola refrigerante, lunghezza cavo 2 m
    181-1006
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 146.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cavo valvola VACUU BUS per valvole della linea di aspirazione VV-B,VV-B/C, 2 m
    Cavo valvola VACUU BUS per valvole della linea di aspirazione VV-B,VV-B/C, 2 m
    181-1003
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 146.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cavo prolunga VACUU BUS, 4 pin, 2 m
    Cavo prolunga VACUU BUS, 4 pin, 2 m
    181-1002
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 40.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vacuometro VSP 3000
    Vacuometro VSP 3000
    181-0173
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 585.00