Pompe per vuoto a membrana, Laboport®
Catalog # 181-3320
Supplier: KNF
Specifications
- Modello:N 820.3 FT.18
- Portata:20
- Classe di protezione:IP 44
- Seq:01
- Diaframmi:PTFE-coated
- Alimentazione elettrica:120 W
- Pressione finale (ass.):8 mbar
- Vuoto finale (ass.):8 mbar
- Raccordo flessibile:ID 10
- Peso:9,3 kg
- Sovrappressione di esercizio (bar):1,0
- L×P×A:154×312×207 mm
- Conf:1
Specifications
About this item
Pompe a membrana a singola o doppia testata, funzionanti a secco, per applicazioni versatili in laboratorio. Per trasportare, generare il vuoto e comprimere aria gas e vapori senza contaminazioni di olio.
- 100% oil-free displacement, so media cannot be contaminated by transfer, evacuation or compression
- High resistance to vapours and condensates
- Chemically resistant, suitable for use with very aggressive and corrosive gases and vapours
- Maintenance-free, environmentally friendly; the pumps use no water and so produce no contaminated waste water
Includes diaphragm with patented tension optimisation, which allows the pump size to be smaller and extends the service life of the diaphragm. All parts that come into contact with the media are comprised of chemically resistant fluorinated plastics.
Con membrane brevettate e a struttura differenziata e, quindi, con dimensioni della pompa ridotte e vita operativa delle membrane incrementata. I fluidi aspirati vengono a contatto esclusivamente con materie plastiche fluorurate resistenti agli agenti chimici.
Ordering information: la fornitura comprende la pompa a membrana completa di interruttore termico, fusibile di rete, cavo di collegamento e raccordi tubi in PTFE per tubi con diametro interno di 10 mm.
Delivery: Includes chemically resistant diaphragm pump with thermal circuit breaker, mains fuse, connecting cable and PTFE hose attachments with for hoses with 10 mm internal diameter.
Caution: Flow rate at atmospheric pressure.