ContactUsLinkComponent
Bagno a ultrasuoni, Bransonic™ B200
  142-2595
 :  BRANSON
undefined
Bagno a ultrasuoni, Bransonic™ B200
  142-2595
 :  BRANSON
  • Capacità:
    0,5 L
  • Potenza max. in uscita:
    40 W
  • Descrizione:
    Bagno a ultrasuoni, Bransonic™ B200
  • Modello:
    Bransonic™ B200
  • L×P×A:
    225×115×122 mm
  • Dimensioni della vasca L×P×A:
    165×90×55 mm
  • Peso:
    1,5 kg
  • Conf:
    1
Il bagno ad ultrasuoni B200 è in grado di pulire tramite ultrasuoni oggetti dalle dimensioni ridotte, quali provette, componenti elettrici / elettronici, pennini da disegno e piccoli strumenti. Adatto alla pulizia di lenti a contatto, occhiali e altri strumenti ottici. Efficace nella rimozione di impurità superficiali come impronte digitali e polvere.
  • Bagnomaria versatile utilizzabile in qualsiasi postazione
  • Design compatto
  • Contenitore in acciaio inox di capacità 0,5 l in un alloggiamento in plastica resistente
  • Con orologio timer da 5 minuti incorporato per lo spegnimento automatico del bagnomaria
 : coperchio e cestello fanno parte della dotazione di base.