Orders LinkContactUsLinkComponent
Transilluminatori a luce bianca
Transilluminatori a luce bianca
TW-26, 8 W, 210×260 mm
Codice catalogo 730-1002
Nome del fornitore:   UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Transilluminatori a luce bianca
Codice catalogo 730-1002
Nome del fornitore:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Transilluminatori a luce bianca
Transilluminatori a luce bianca
TW-26, 8 W, 210×260 mm
Price
SFr. 963.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
I transilluminatori a luce bianca garantiscono una distribuzione uniforme della luce per autoradiografia, negativi, lastre radioscopiche, pellicole positive, piastre per microtitolazione e gel.
  • Glass surfaces of the transilluminator are double-safety sealed into the unit for durability, providing a scratch- and chemical-resistant work area
  • Handles are situated on opposite sides of the converter plate for easy handling
Le superfici in vetro del transilluminatore hanno una doppia sigillatura di sicurezza nell'unità per una maggiore durata e forniscono una superficie di lavoro resistente ai graffi e alle sostanze chimiche.
L×P×A: 337×241×108 mm
Peso: 3,8 kg
The specially designed converter plate converts UV radiation from the transilluminator using a white light diffuser to enable Coomassie® Blue or silver stained protein gels to be viewed.
Specifiche
  • Modello:
    TW-26
  • Diametro del filtro:
    210×260 mm
  • Prestazioni:
    8 W