VWR®, Timer Digitale, un canale
Timer digitale, monocanale, bianco, ±0,01% (3 s), 67×70 mm
Catalog # 609-0128
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Timer elettronico monocanale con memoria e certificato di calibrazione.
- LCD
- Conta alla rovescia e all'aumento per 99 minuti e 59 secondi
- L'ultima volta ha impostato la memoria
- Opzioni di montaggio: Appiattito sul banco, supporto apribile per la visione verticale, clip da tasca per il fissaggio al camice da laboratorio, retro magnetico per il fissaggio alla superficie metallica
Resolution: 0,1
Certifications: Testato e calibrato in un esclusivo laboratorio triplo accreditato/registrato ISO/IEC 17025:2005, A2LA (Cert #2448.01), rispetto ad apparecchiature la cui calibrazione è tracciabile al NIST.
Delivery information: Fornito con clip, supporto, attacco magnetico, certificato di calibrazione e una batteria AAA.
Documents
609-0128
Images 360
TDS_VWR_DIGITAL_TIMER_OR_STOPWATCH
Product specification
Specifications
- Colore:bianco
- Descrizione:Timer digitale, monocanale
- Accuratezza:±0,01% (3 s)
- L×A:67×70 mm