Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Timer Meccanico
Timer meccanico, bianco, 3 min, 57×57 mm
  609-0127
VWR®, Timer Meccanico
  609-0127
VWR®, Timer Meccanico
VWR®, Timer Meccanico
Timer meccanico, bianco, 3 min, 57×57 mm
SFr. 32.60
1 * 1 ST
Count down da 60 minuti.
  • Audible alarm
  • Highly visible red arrow
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Timer meccanico
  • Accuratezza:
    3 min
  • L×A:
    57×57 mm