Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Contaminuti analogico da tavolo, Mesotron
  609-1260
 :  HANHART
undefined
Contaminuti analogico da tavolo, Mesotron
  609-1260
 :  HANHART
  • Ø:
    110 mm
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Timer da tavolo, Mesotron, 375 g
  • L×P×A:
    130×40/95×175 mm
  • Conf:
    1
Questo timer da tavolo al quarzo è un pratico strumento di misurazione del tempo.
  • Design ergonomico
  • Tasti separati per avvio/arresto
  • ¹/₆₀ s, ¹/₁₀₀ min
W×D×H: 130×40/95×175 mm
 : fornito con una batteria AA R6.