Orders LinkContactUsLinkComponent
Termometro digitale, Checkfridge®
Termometro digitale, Checkfridge®
−50…+150 °C, ±0,3 (−20…+90); ±0,5 °C, 0,1 °C, 92×39×31 mm, 60 g
Codice catalogo 620-0505
Nome del fornitore:   Hanna
Termometro digitale, Checkfridge®
Codice catalogo 620-0505
Nome del fornitore:  Hanna
Termometro digitale, Checkfridge®
Termometro digitale, Checkfridge®
−50…+150 °C, ±0,3 (−20…+90); ±0,5 °C, 0,1 °C, 92×39×31 mm, 60 g
Price
SFr. 128.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Il modello Checkfridge® è maneggevole e preciso, adatto per un monitoraggio della temperatura accurato e affidabile. Consente applicazioni di misurazione continua in camere fredde, congelatori e unità di refrigerazione. Possibilità di specificare un punto di congelamento o gelificazione. Possibilità di controllare la temperatura interna senza aprire lo sportello.
  • Base magnetica per una perfetta adesione su superfici metalliche
  • Interruttore di test comodamente inserito sul lato anteriore del termometro
  • Funzione Cal-Check™, unica nel suo genere, per un controllo della calibrazione interna in pochi secondi
Sonda in acciaio inox (Lר: 40×5 mm) con cavo da un metro.
Funzione Cal-Check™.
HACCP compliant
Certifications: In accordo HACCP.
Delivery information: Fornito con una batteria AAA da 1,5 V di durata di circa tre anni, manuale di istruzioni e certificato di calibrazione a due punti.
Specifiche
  • Range di misura:
    −50…+150 °C
  • Risoluzione:
    0,1 °C
  • Peso:
    60 g
  • L×P×A:
    92×39×31 mm
  • Accuratezza:
    ±0,3 (−20…+90); ±0,5 °C