ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, resistenti all'acqua/antiurto Termometri
VWR® Traceable®, resistenti all'acqua/antiurto Termometri
Codice catalogo 620-2017
Nome del fornitore:  VWR Collection
undefined
VWR® Traceable®, resistenti all'acqua/antiurto Termometri
Codice catalogo 620-2017
Nome del fornitore:  VWR Collection
Specifiche
  • Ø:
    44,5 mm
  • Range di misura:
    −50…+300 °C
  • Risoluzione:
    0,1 (–19,9…+199,9); 1,0 °C
  • Peso:
    57 g
  • Seq:
    03
  • L×P×A:
    Ø 44,5 mm
  • Accuratezza:
    ±1,0 °C
  • Conf:
    1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Questi termometri per aree umide possono essere utilizzati per il monitoraggio di liquidi, aria/gas o semisolidi in congelatori, bagnimaria, serbatoi esterni, incubatori e frigoriferi. Con il semplice tocco di un pulsante, la memoria richiama le letture della temperatura massima e minima in qualsiasi periodo di tempo. Leggere gli aggiornamenti ogni secondo. L'unità è progettata per resistere agli urti nei test di caduta fino a 1,5 metri.
  • LCD impermeabile
  • Antiurto, per tutte le applicazioni sul campo
  • Cifre grandi di lettura facile e istantanea
Sonda in acciaio inox (Lר: 127×3,6 mm) con cavo di 3 m.
Certifications: Traceability to NIST. Conformity to ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Delivery: Fornito con un cavo, una sonda, una ventosa, una striscia magnetica, VELCRO® per il posizionamento su qualsiasi superficie, Traceable® certificato e batteria da 1,5 V.