Orders LinkContactUsLinkComponent
Termometro digitale di precisione, testo 926
Termometro digitale di precisione, testo 926
Testo 926 thermometer, without probe, 926, −50…+400 °C, ±0,3 (−20…+70); ±0,7 ±0,5% °C, 0,1 (−50…+199,9); 1,0 °C, 177×64×40 mm, 182 g
Codice catalogo 620-1205
Nome del fornitore:   Testo
Termometro digitale di precisione, testo 926
Codice catalogo 620-1205
Nome del fornitore:  Testo
Termometro digitale di precisione, testo 926
Termometro digitale di precisione, testo 926
Testo 926 thermometer, without probe, 926, −50…+400 °C, ±0,3 (−20…+70); ±0,7 ±0,5% °C, 0,1 (−50…+199,9); 1,0 °C, 177×64×40 mm, 182 g
Price
96.10 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The testo 926 TE type T digital temperature meter provides you with a quick, reliable and discreet means of checking the core temperature of food in commercial kitchens, catering and other commercial and industrial environments.
  • Connettività per un sensore collegabile e uno wireless
  • Ampia gamma di sensori opzionali per soddisfare le vostre esigenze individuali
  • Soglie definite dall'utente: avvisi di allarme acustico al superamento della soglia
  • I valori min/max vengono salvati automaticamente
  • La copertura protettiva TopSafe protegge il termometro da sporco, infiltrazioni d'acqua e urti (incluso solo nel set)
W×D×H: 220×74×46 mm
Weight: 171 g
Conforms to EN 13485.
 : Certified according to HACCP and EN 13485.
 : The testo 926 food safety thermometer can be used with a wide selection of sensors for an even broader range of applications: sensors include standard food sensors, frozen food sensors, discreet sensors designed to leave only the smallest of puncture marks, heat resistant sensors designed to check oven temperatures and wireless sensors that transmit data directly to the main module.
 : Fornito con batteria e protocollo di calibrazione. Sonde (di seguito) da ordinare separatamente.
Specifiche
  • Modello:
    926
  • Range di misura:
    −50…+400 °C
  • Risoluzione:
    0,1 (−50…+199,9); 1,0 °C
  • Peso:
    182 g
  • Descrizione:
    Testo 926 thermometer, without probe
  • Seq:
    01
  • L×P×A:
    177×64×40 mm
  • Accuratezza:
    ±0,3 (−20…+70); ±0,7 ±0,5% °C
  • Cat. No.:
    620-1205
  • Durata batteria:
    200 h (connected probe, backlight off); 45 h (radio mode, backlight off); 68 h (connected probe, backlight always on); 33 h (radio mode, backlight always on)
  • N. di canali:
    1
  • Classe di protezione:
    IP 65
  • Temperatura d'uso:
    −20...50 °C
  • Tipo di batteria:
    9 V block battery
  • Materiale alloggiamento:
    ABS
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Modulo radio: 869,85 MHz
    Modulo radio: 869,85 MHz
    620-0204
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 63.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Range di misura
    Accuratezza
    Disponibilità
    Price
  • TC T-type air probe with fixed cable
    TC T-type air probe with fixed cable
    620-3321
    −50…+350 °C
    ±0,2 (−20…+70);
    ±1,0 °C
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 90.30 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Range di misura
    Accuratezza
    Disponibilità
    Price
  • TC T-type waterproof surface probe with fixed cable
    TC T-type waterproof surface probe with fixed cable
    620-3323
    −50…+350 °C
    ±0,2 (−20…+70);
    ±1,0 °C
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 90.30 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Range di misura
    Accuratezza
    Disponibilità
    Price
  • Sonda, tipo T, 500 mm
    Sonda, tipo T, 500 mm
    620-3320
    −50…+350 °C
    T: Class 1: (–25...+200 °C)
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 74.90 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Range di misura
    Accuratezza
    Disponibilità
    Price
  • Sonda termocoppia tipo T impermeabile standard per immersione e penetrazione con manico e cavo
    Sonda termocoppia tipo T impermeabile standard per immersione e penetrazione con manico e cavo
    620-1219
    −50…+350 °C
    ±0,2 (−20…+70);
    ±1,0 °C
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 63.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Range di misura
    Accuratezza
    Disponibilità
    Price
  • Sonda in acciaio inox (IP 67) con cavo in PTFE
    Sonda in acciaio inox (IP 67) con cavo in PTFE
    628-3295
    −50…+350 °C
    ±0,2 (−2…+70);
    ±1,0 °C
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 161.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Range di misura
    Accuratezza
    Disponibilità
    Price
  • Sonda termocoppia tipo T per penetrazione negli alimenti, robusta e con manico rinforzato
    Sonda termocoppia tipo T per penetrazione negli alimenti, robusta e con manico rinforzato
    620-3658
    −50…+350 °C
    ±0,2 (−20…+70);
    ±1,0 °C
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 136.00 SFr.