Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, termometro digitale a scala intera
VWR® Traceable®, termometro digitale a scala intera
Termometro a gamma totale NIST Traceable®, −200…+1370 °C, ±1,0; ±2,0 (>+740) °C, 0,1; 1,0 °C, Tipo K, sostituibile con cavo, 83×38×178 mm, 227 g
Codice catalogo 620-2006
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR® Traceable®, termometro digitale a scala intera
Codice catalogo 620-2006
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR® Traceable®, termometro digitale a scala intera
VWR® Traceable®, termometro digitale a scala intera
Termometro a gamma totale NIST Traceable®, −200…+1370 °C, ±1,0; ±2,0 (>+740) °C, 0,1; 1,0 °C, Tipo K, sostituibile con cavo, 83×38×178 mm, 227 g
Price
SFr. 249.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Design resistente all'acqua per l'uso negli ambienti peggiori di un laboratorio o di uno stabilimento. La custodia del termometro può fermare sporco, polvere, fumi e acqua. Un microprocessore a risposta rapida aggiorna il display due volte al secondo.
  • Cifre estremamente grandi (16 mm), leggibili da una distanza di 2 m
  • Letture minima e massima rilevate costantemente
  • Allarme in incrementi di 1,0 °C se il valore non rientra nel range impostato
  • Timer da 23 ore e 59 minuti a 1 minuto
  • Pulsante 'HOLD'
Sonda e cavo di tipo K (Lר: 1200×1,5 mm).
Traceable to NIST.
 : Tracciabili a standard NIST. A norma ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001.
 : con rivestimento protettivo con stativo, certificato di calibrazione Traceable, tre batterie AAA e sonda a risposta rapida (620-2012).
 : La sonda standard fornita con il termometro ha un intervallo di temperatura compreso tra −40 e +250 °C.
Specifiche
  • Range di misura:
    −200…+1370 °C
  • Risoluzione:
    0,1; 1,0 °C
  • Peso:
    227 g
  • Descrizione:
    Termometro a gamma totale NIST Traceable®
  • Seq:
    01
  • L×P×A:
    83×38×178 mm
  • Accuratezza:
    ±1,0; ±2,0 (>+740) °C
  • Sonda:
    Tipo K, sostituibile con cavo
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Range di misura
    Ø×L
    Disponibilità
    Price
  • Sonda in acciaio inossidabile con cavo di 1 m
    Sonda in acciaio inossidabile con cavo di 1 m
    620-2005
    −50…+700 °C
    3,30×190,5 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 96.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Range di misura
    Ø×L
    Disponibilità
    Price
  • Sonda di tipo K a risposta rapida con cavo rivestito di 1,2 m
    Sonda di tipo K a risposta rapida con cavo rivestito di 1,2 m
    620-2012
    –40…+250 °C
    15×1219 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 49.90