VWR® Traceable®, termometro digitale di precisione
Codice catalogo 620-2000
Nome del fornitore: VWR Collection
Specifiche
- Range di misura:−50…+150 °C
- Risoluzione:0,001 °C
- Peso:227 g
- L×P×A:89×32×140 mm
- Accuratezza:±0,05 °C
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Il termometro può registrare fino a 50 valori all'ora in un arco di 24 ore. La tastiera a membrana offre una protezione antispruzzo per manipolazioni aggressive.
- Sonda a risposta rapida aggiornata tre volte al secondo
- Chiave di memoria per richiamare letture minime/massime
- Funzione di congelamento 'ATTESA'
Sonda in acciaio inox (Ø×L: 3,2×160 mm) con cavo da 1,7 metri.
W×D×H: 89×32×140 mm
Weight: 227 g
Traceability to NIST and from ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. Conformity to International Temperature Standard, ITS-90.
Certifications: Tracciabilità a standard NIST e da laboratorio ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001 accreditato A2LA. Conformità a ITS-90.
Delivery: con custodia protettiva in PVC, certificato di calibrazione Traceable®, batteria da 9 V e sonda.