ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, termometro digitale ad ampio raggio
VWR® Traceable®, termometro digitale ad ampio raggio
  620-2004
undefined
VWR® Traceable®, termometro digitale ad ampio raggio
  620-2004
  • Range di misura:
    −50…+700 °C
  • Risoluzione:
    0,1 (–200…+640); 1,0 °C
  • Peso:
    184 g
  • L×P×A:
    70×32×178 mm
  • Accuratezza:
    ±1,0 °C
  • Conf:
    1
Per controllo qualità, monitoraggio di routine, misurazione della temperatura in cuvette, sistemi di gas, reagenti, soluzioni chimiche, terreno, bagnimaria, forni, incubatori, prodotti petroliferi, alimenti e acque reflue. Il tasto di memoria istantanea richiama le letture minime e massime in qualsiasi periodo di tempo. Sonda termocoppia di tipo K in acciaio inossidabile per qualsiasi sonda di tipo J, K o T.
  • L'uscita del computer consente di collegare il termometro a un computer o a un registratore di dati per acquisire e memorizzare le letture
  • Ampio display LCD retroilluminato: I valori possono essere letti anche in condizioni di scarsa illuminazione
  • Il timer di conteggio fornisce una misurazione del tempo relativo mentre rileva la temperatura e registra i valori min./max. ricordi
NOTE: Values are valid for the included stainless steel probe. The thermometer can measure temperatures from –200 to +1370 °C with suitable probes that need to be ordered separately.
 : Tracciabile a NIST e conforme allo standard internazionale di temperatura, ITS-90. A norma ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001.
 : inclusivo di alloggiamento protettivo in PVC, certificato, batteria alcalina da 9 Volt e sensore in acciaio inossidabile con maniglia, termocoppia doppia modello K