Orders LinkContactUsLinkComponent
Core thermometer, multi
Core thermometer, multi
−50…+200 °C, <1 °C (−30...+100 °C), 0,1 °C, 3,5 mm
Codice catalogo 620-6752
Nome del fornitore:   Amarell
Core thermometer, multi
Codice catalogo 620-6752
Nome del fornitore:  Amarell
Core thermometer, multi
−50…+200 °C, <1 °C (−30...+100 °C), 0,1 °C, 3,5 mm
Price
31.70 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This electronic instrument is a practical and a very good readable all-round thermometer for the fast and exact temperature indication.
  • HOLD function
  • Automatic power-off after 10 minutes
  • Advertising imprint possible
Type: Piercing probe
Response time: T90= 4 sec
Specifiche
  • Ø:
    3,5 mm
  • Range di misura:
    −50…+200 °C
  • Risoluzione:
    0,1 °C
  • Accuratezza:
    <1 °C (−30...+100 °C)
  • Cat. No.:
    620-6752
  • Durata batteria:
    5000 hours
  • Sonda:
    125 mm
  • Temperatura d'uso:
    −10...+40 °C
  • Tipo di batteria:
    Round cell LR44/A76