ContactUsLinkComponent
Termometro per alimenti, TDC 110
Catalog # 620-1688
Supplier:  EBRO
undefined
Termometro per alimenti, TDC 110
Catalog # 620-1688
Supplier:  EBRO
Specifications
  • Range di misura:
    −50…+150 °C
  • Risoluzione:
    0,1 °C
  • Peso:
    13 g
  • L×P×A:
    50×120×40 mm
  • Accuratezza:
    ±1,0 (−10…+120); ±2,0 (−50…−10; 120…150) °C
  • Conf:
    1
  • Sonda:
    NTC (Lר: 120×4 mm)
Specifications
About this item
Il modello a basso costo TDC 110 è un termometro resistente agli urti, idoneo per controlli di temperatura rapidi nell'industria alimentare, nelle macellerie e nelle panetterie. Offre misurazioni in aria, liquidi e materiali morbidi.
  • LCD di 7 mm
  • Scala commutabile tra °C e °F
  • Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività
Stainless steel fixed and pointed NTC probe (Lר: 120×4 mm).
Delivery: fornito con una batteria di ricambio e protezione ago per ridurre al minimo il rischio di lesioni.