ContactUsLinkComponent
Sistema di sviluppo per lastre TLC/HPTLC, smartAlert
Sistema di sviluppo per lastre TLC/HPTLC, smartAlert
Catalog # 552-0078
Supplier:  CAMAG
undefined
Sistema di sviluppo per lastre TLC/HPTLC, smartAlert
Catalog # 552-0078
Supplier:  CAMAG
Specifications
  • Descrizione:
    Sistema di sviluppo per lastre TLC/HPTLC, smartAlert
  • Conf:
    1
Specifications
About this item
Soluzione ideale per il monitoraggio del fronte del solvente nello sviluppo di lastre TLC/HPTLC senza ricorrere a un contaminuti. L'utente imposta la distanza di sviluppo desiderata e non appena il fronte raggiunge tale posizione vengono emessi segnali visivi e acustici di avviso. In questo modo è possibile ottenere una gestione più costruttiva ed efficiente dei tempi e delle attività, oltre a garantire risultati accurati in base al metodo. Per l'uso con camere e piastre TLC/HPTLC in vetro fino a 200×200 mm, alimentazione a batteria (fino a 1000 sviluppi).
  • Strumento intelligente, per uno sviluppo sempre esatto
  • Facilità d'uso grazie al pulsante unico
  • Efficienza in termini di costi e tempi, nessuno spreco di lastre sovrasviluppate