Agitatori a elica, centrifughi e a pale per agitatori ad asta
Nome del fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Certificati
Informazioni su questo articolo
In acciaio inox.
- Per velocità di agitazione medie
- Ideali per l'agitazione di liquidi a bassa-media viscosità
Frequently Bought Together