Agitatore ad asta meccanico, RW 20 digital
Fournisseur: IKA
Certificats
À propos de cet article
Design ergonomico robusto e snello con display digitale.
- Con unità di alimentazione
- Due range di velocità per uso universale da 60 a 2000 min-1
- Assi di agitazione a pressione (solo in fase stazionaria)
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 20
Livraison: fornito con chiave per mandrino e braccio di estensione. Accessori da ordinare separatamente.
Spécifications
- Catalog No:
- 441-2909
- Modello:
- RW 20 digital
- Capacità di agitazione max. H₂O:
- 20 L
- Viscosità max.:
- 10000 mPas
- Intervallo di velocità I:
- 60 - 500 min⁻¹
- Intervallo di velocità II:
- 240 - 2000 min⁻¹
- Coppia max. al mandrino:
- 150 Ncm (per 100 min⁻¹)
- Gamma di mandrini:
- 0,5 - 10 mm
- Potenza - ingresso/uscita motore:
- 70/35 W
- L×P×A:
- 88×212×294 mm
- Peso:
- 3,1 kg