Agitatore magnetico, MR Hei-Mix S
Magnetic stirrer with white top plate and analogue control dials for speed setting.
- Ideal for use with titrations
- Chemically resistant PVDF top plate and polyamide housing
- Electronic speed control without digital display
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21.
- Catalog No:
- 442-1100
- Modello:
- MR Hei-Mix S
- Intervallo di velocità:
- 0 - 2200 min⁻¹
- Capacità di agitazione max. H₂O:
- 5000 ml
- Visualizzazione della velocità:
- Analogue
- Potenza in ingresso:
- 7 W
- Materiale della piastra:
- PVDF
- Dimensioni della piastra:
- Ø 104 mm
- Peso:
- 1,2 kg
- L×P×A:
- 126×140×80 mm
Frequently Bought Together