Agitatori magnetici, Variomag Power Direct
Catalog # 442-0162
Supplier: THERMO H + P LABORTECHNIK
Specifications
- Descrizione:Agitatore magnetico Power Direct
- Modello:Power Direct
- Intervallo di velocità:100 - 2000 min⁻¹
- L×P×A:240×295×35 mm
- Capacità di agitazione max. H₂O:40 L
- Dimensioni della piastra:240×295 mm
- Materiale della piastra:Acciaio inox
- Peso:2,5 kg
- Conf:1
Specifications
About this item
Agitatore magnetico con design compatto e durevole. L'unità è dotata di un potente campo magnetico ad ampia portata, che consente un'efficiente agitazione anche in presenza di una certa distanza tra l'agitatore e la barretta di agitazione.
- A prova di usura e senza manutenzione, dal momento che l'unità non presenta parti mobili quali motori, cinghie o cuscinetti meccanici
- Funzionamento sicuro a bassa tensione; avviamento automatico per un'accelerazione sicura dell'agitatore; funzione di arresto rapido per arrestare l'agitazione in 2 secondi onde impedire la rottura dei recipienti
- Funzione di memoria per le ultime impostazioni utilizzate, anche quando il dispositivo resta scollegato a lungo dall'alimentazione
- Idonei per materiali ad alta viscosità
Classe di protezione a norma DIN EN 60529: IP 22