Magnetic Stirrer, explosion proof
Agitatore magnetico, azionamento ad aria o acqua
Codice catalogo 442-4165
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Magnetic stirrer with ABS housing that has no electric motor but is powered by either air (1 - 2,5 kg/cm2 ;15 - 40 psi) or water pressure.
- Ideal for environments where flammable solvents and acid vapours are in high concentration
- No electric motor so risk of sparking hazard is removed
- Corrosion proof plastic construction
- Can be used on the bench or clamper to a 12 mm Ø stand
Informazioni per l'ordine: Retort rods Ø 12 mm and stand to be ordered separately
Specifiche
- Descrizione:Agitatore magnetico, azionamento ad aria o acqua
- Cat. No.:442-4165
- Capacità di agitazione max. H₂O:1 L
- Peso:0,26 kg
- Intervallo di velocità:0 - 800 min⁻¹
- Dimensioni complessive:Ø×H: 129×61,3
- Dimensioni della piastra:128 mm
- Materiale della piastra:ABS