Orders LinkContactUsLinkComponent
Agitatore magnetico, Lab Disc White
Agitatore magnetico, Lab Disc White
Agitatore magnetico, lab disc white, spina EU/CH/UK
Codice catalogo 442-0737
Nome del fornitore:   IKA
Agitatore magnetico, Lab Disc White
Codice catalogo 442-0737
Nome del fornitore:  IKA
Agitatore magnetico, Lab Disc White
Agitatore magnetico, Lab Disc White
Agitatore magnetico, lab disc white, spina EU/CH/UK
Price
SFr. 470.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Agitatori magnetici ultrapiatti con tecnologia a raffreddamento magnetico. Piastra di appoggio e struttura esterna in materiali resistenti agli agenti chimici. Gruppo motore antiusura senza parti mobili.
  • Inversione del senso di rotazione ogni 30 secondi per una miscelazione ottimale (selezionabile)
  • Utilizzabili da 5 a 40 °C (umidità relativa 80%), in incubatore o camera fredda
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 65
 : Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 65
Specifiche
  • Descrizione:
    Agitatore magnetico, lab disc white, spina EU/CH/UK
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    442-0737
  • Capacità di agitazione max. H₂O:
    800 ml
  • Peso:
    0,3 kg
  • Modello:
    lab disc white
  • Intervallo di velocità:
    15 - 1500 min⁻¹
  • Potenza nominale di ingresso/uscita:
    5/3 W
  • L×P×A:
    117×180×12 mm
  • Dimensioni della piastra:
    Ø 100 mm
  • Materiale della piastra:
    Poliestere
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4495000
    Elliptical
    30 mm
    15 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 43.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4494000
    Cylindrical with removable pivot ring
    30 mm
    6 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 18.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4489000
    Cylindrical without pivot ring
    30 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 21.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4493200
    Cylindrical, made of rare earth magnet samarium-cobalt
    30 mm
    6 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 64.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4492200
    Cylindrical without pivot ring
    25 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 43.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4493800
    Cylindrical with removable pivot ring
    25 mm
    6 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 18.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4493000
    Cylindrical, made of rare earth magnet samarium-cobalt
    15 mm
    6 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 pezzi - SFr. 43.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4496600
    Cross-shaped
    25 mm
    25 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 37.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4496800
    Cross-shaped
    30 mm
    30 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 47.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4496400
    Cross-shaped
    20 mm
    20 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 34.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4488700
    Cylindrical without pivot ring
    15 mm
    6 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 15.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4494800
    Elliptical
    25 mm
    12 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 34.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Beaker cap, BC 1000, silicone, for 600 and 1000 ml beakers
    Beaker cap, BC 1000, silicone, for 600 and 1000 ml beakers
    IKAA20003417
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 27.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4496200
    Cross-shaped
    10 mm
    10 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 23.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4488900
    Cylindrical without pivot ring
    25 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 21.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4494600
    Elliptical
    20 mm
    10 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 29.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4488800
    Cylindrical without pivot ring
    20 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 18.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4498400
    Round with crosshead
    6 mm
    9 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 20.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • IKAA4488600
    Cylindrical without pivot ring
    10 mm
    6 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 13.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • 442-0902
    Ancorette magnetiche fino a 80 mm
    350 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 116.00