Agitatore magnetico, Mini MR standard IKAMAG®
Codice catalogo 444-1145
Nome del fornitore: IKA
Specifiche
- Descrizione:Agitatore magnetico
standard Mini MR, spina UE/
CH/UK - Seq:001
- Environmentally Preferable:
- Modello:Mini MR standard
- Intervallo di velocità:0 - 2500 min⁻¹
- L×P×A:115×129×37 mm
- Capacità di agitazione max. H₂O:1000 ml
- Dimensioni della piastra:115×115 mm
- Materiale della piastra:Poliestere
- Potenza nominale di ingresso/uscita:3/2 W
- Peso:0,25 kg
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Piccolo agitatore magnetico con piastra bianca, ideale per l'osservazione delle reazioni colorimetriche.
- Velocità regolabile in continuo
- Utilizzabili da 5 a 40 °C (umidità relativa 80%), in incubatore o camera fredda
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 42