Agitatore magnetico, Midi MR 1 digital IKAMAG®
Supplier: IKA
Certificates
About this item
Potente agitatore magnetico ad alta capacità con display a LED digitale.
- Velocità regolabile in continuo
- Motore antibloccante
- Funzionamento continuo o temporizzato (da 0 a 56 minuti)
Plus models feature integrated USB and RS232 connections.
Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 21
Specifications
- Catalog No:
- IKAA25004057
- Modello:
- Midi MR 1 digital plus IKAMAG®
- Intervallo di velocità:
- 0 - 1000 min⁻¹
- Capacità di agitazione max. H₂O:
- 50 L
- Materiale della piastra:
- Acciaio inox
- Dimensioni della piastra:
- 350×350 mm
- Peso:
- 9 kg
- Potenza nominale di ingresso/uscita:
- 70/19 W
- L×P×A:
- 360×430×110 mm