ContactUsLinkComponent
VWR®, Agitatore magnetico, Lab Disc
VWR®, Agitatore magnetico, Lab Disc
  442-0883
undefined
VWR®, Agitatore magnetico, Lab Disc
  442-0883
  • Descrizione:
    Agitatore magnetico, Lab Disc, spina EU/CH/UK
  • Seq:
    01
  • Modello:
    Lab Disc
  • Intervallo di velocità:
    15 - 1500 min⁻¹
  • L×P×A:
    117×180×12 mm
  • Capacità di agitazione max. H₂O:
    800 ml
  • Dimensioni della piastra:
    Ø 100 mm
  • Materiale della piastra:
    Poliestere
  • Potenza nominale di ingresso/uscita:
    5/3 W
  • Peso:
    0,3 kg
  • Conf:
    1
Agitatore magnetico estremamente piatto e compatto senza parti in movimento. Inverte il senso di rotazione ogni 30 secondi per garantire una miscelazione ottimale.
  • Senso di rotazione reversibile selezionabile
  • Azionamento esente da usura
  • Piastra di predisposizione e involucro realizzati con materiali chimicamente resistenti
  • Supporto antiscivolo e sicuro
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 65
 : Classe di protezione IP secondo DIN EN 60529: IP 65
 : fornito con due becher (150 ml) e tre ancorette magnetiche (10 mm, 20 mm, 30 mm).