VWR® VS-CV, Agitatori magnetici
Agitatori compatti con piano in ceramica chimicamente resistente. Il pannello di controllo rialzato riduce al minimo il contatto con i liquidi versati. Completo di raccordo per asta storta.
- Motore potente
- Elevato accoppiamento magnetico per impedire il disaccoppiamento dell'ancoretta magnetica
- Controllo a microprocessore con invio di feedback per consentire al motore di mantenere una velocità costante
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 21.
- Catalog No:
- 442-0562
- 442-0563
- Modello:
- VS-C4
- VS-C7
- Intervallo di velocità:
- 100 - 1500 min⁻¹
- 100 - 1500 min⁻¹
- Capacità di agitazione max. H₂O:
- 5 L
- 10 L
- Potenza in ingresso/uscita:
- 15/1,5 W
- 15/1,5 W
- Materiale della piastra:
- Ceramica
- Ceramica
- Dimensioni della piastra:
- 100×100 mm
- 180×180 mm
- Peso:
- 3 kg
- 5 kg
- L×P×A:
- 150×260×105 mm
- 220×330×105 mm
Frequently Bought Together