- Range di temperatura:Temp. ambiente - 450 °C
- Descrizione:CB302 magnetic hotplate stirrer
- Modello:CB302
- Elettrico:1250 W
- Intervallo di velocità:100 - 1500 min⁻¹
- L×P×A:300×365×105 mm
- Potenza riscaldante:1200 W
- Superficie riscaldata:200×200 mm
- Capacità di agitazione max. H₂O:15 L
- Dimensioni della piastra:300×300 mm
- Materiale della piastra:Ceramica
- Potenza in ingresso/uscita:1250
- Peso:7 kg
- Conf:1
La spia di surriscaldamento 'Hot' lampeggia ogni volta che la temperatura della piastra supera i 50 °C e continua a lampeggiare anche in caso di spegnimento della piastra se l'unità è collegata alla corrente. I magneti potenti e il motore conferiscono alla macchina una velocità di agitazione fino a 1500 min⁻¹
e volumi fino a 15 L. Il modello SB302 ha una piastra di appoggio in lega di alluminio/silicio che resiste agli urti dell'utilizzo giornaliero, l'elemento a 600 W e la buona trasmissione del calore propria di questo materiale consentono un rapido riscaldamento e assicurano una temperatura uniforme sull'intera piastra. Il modello CB302 ha un piano in vetroceramica di facile pulizia e di eccellente resistenza chimica e termica che consente alla piastra di raggiungere temperature molto elevate mantenendo i bordi freddi, riducendo così il rischio di ustioni accidentali. Con attacco per asta per matracci.
- Possibilità di scegliere tra piano in ceramica resistente agli agenti chimici o alluminio robusto
- Le funzioni di sicurezza comprendono spia di surriscaldamento e circuito di sicurezza indipendente
- Protezione antimicrobica BioCote®
Classe di protezione a norma DIN EN 60529: IP 31