Agitatore magnetico con piastra riscaldante, MR Hei-Standard
Nome del fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Certificati
Informazioni su questo articolo
Agitatore magnetico con piastra riscaldante con controllo elettronico della temperatura e manopole per il controllo analogico della temperatura e della velocità. La piastra in silumin rivestito in ceramica offre conduzione e distribuzione del calore eccellenti ed è estremamente resistente a graffi e prodotti chimici. Un circuito di sicurezza indipendente interrompe il riscaldamento se la temperatura nominale della piastra riscaldante supera i 25 °C. Limitazione della corrente elettronica a protezione del motore. Garanzia TRIAC di lunga durata.
- Circuito di comando di massima sicurezza e interruzione dell'alimentazione della piastra riscaldante grazie a due sensori di temperatura indipendenti
- Temperatura max. terreno: 300 °C
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 32
Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 32
Frequently Bought Together