Informazioni su questo articolo
Agitatore magnetico con piastra riscaldante con controllo a microprocessore. La piastra in silumin rivestito in ceramica offre conduzione e distribuzione del calore imbattibili ed è estremamente resistente a graffi e prodotti chimici. Un circuito di sicurezza indipendente arresta il riscaldamento se si raggiunge la differenza di temperatura impostata dall'utente (ΔT da 10 a 25 °C). Nessuna variazione involontaria delle impostazioni della temperatura. L'indicatore sul display mostra quando l'unità è spenta e il calore residuo è superiore a 50 °C. Il sensore opzionale di temperatura del terreno è composto da sue sensori PT1000 indipendenti a controllo incrociato. Limitazione della corrente elettronica per proteggere il motore. TRIAC garantisce la lunga durata in servizio.
- Controllo a microprocessore e display digitale per la visualizzazione della temperatura e della velocità di agitazione nominali ed effettive
- Circuito di comando di massima sicurezza e interruzione dell'alimentazione della piastra riscaldante grazie a due sensori di temperatura indipendenti
- Interfaccia RS232 e connettore per termometro elettronico (tramite sensore PT1000 opzionale)
- Range di temperatura del terreno: fino a 250 °C; precisione di controllo della temperatura con sensore PT1000 opzionale: ±0,2 °C
Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 32