Agitatore magnetico con piastra riscaldante RH basic 2 IKAMAG®
Nome del fornitore: IKA
Certificati
Informazioni su questo articolo
Agitatore magnetico con piastra riscaldante con piastra in acciaio inossidabile.
- Circuito di sicurezza fisso (400 °C)
- Avvio lento del motorino di agitazione
- Utilizzabili da 5 a 40 °C (umidità relativa 80%), in incubatore o camera fredda
Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 21
Frequently Bought Together