ContactUsLinkComponent
VWR® VMS-A, Agitatore magnetico con piastra riscaldante
undefined
VWR® VMS-A, Agitatore magnetico con piastra riscaldante
  • Catalog No:
  • 442-0212
  • 442-0185
  • Modello:
  • VMS-A
  • VMS-A
  • Materiale della piastra:
  • Acciaio inox
  • Acciaio inox
  • Dimensioni della piastra:
  • Ø 125 mm
  • Ø 125 mm
  • Capacità di agitazione max. H₂O:
  • 10 L
  • 10 L
  • Intervallo di velocità:
  • 100 - 2000 min⁻¹
  • 100 - 2000 min⁻¹
  • L×P×A:
  • 168×220×105 mm
  • 168×220×105 mm
  • Range di temperatura:
  • Da temperatura ambiente...320 °C
  • Da temperatura ambiente...320 °C
  • Potenza riscaldante:
  • 400 W
  • 400 W
  • Potenza in ingresso/uscita:
  • 15/2 W
  • 15/2 W
  • Peso:
  • 2,4 kg
  • 2,4 kg
Frequently Bought Together