Agitatore per provette, Multi Reax
Supplier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Certificates
About this item
L'agitatore è dotato di un timer digitale e di un display digitale per il funzionamento sino a 999 min. Alla scadenza di tale intervallo il sistema emetterà un segnale acustico. L'apparecchio è estremamente stabile, anche su superfici umide.
- L'unico agitatore per provette in grado di alloggiare sino a 26 provette di diametro diverso
- Impostazione digitale della velocità di rotazione
- Timer con segnale acustico
- Possibilità di utilizzo a temperature comprese tra 0 e 50 °C (80% di umidità relativa), in incubatori o camere fredde
Certifications: Classe di protezione IP in accordo alle DIN EN 60529: IP 30
Accessories information: Accessori aggiuntivi di categoria H, consultare "Accessori per agitatori Heidolph" alla fine della sezione relativa agli agitatori orbitali.
Delivery: Unità fornita con attacco per massimo 26 recipienti di Ø 10 - 16 mm, lunghezza max 160 mm e attacco per massimo 12 recipienti di Ø 16 - 32 mm Ø, lunghezza max 120 mm.
Specifications
- Catalog No:
- 444-1490
- Modello:
- Multi Reax
- Movimento di agitazione:
- A vibrazione
- Ampiezza di agitazione:
- 3 mm
- Intervallo di velocità:
- 150 - 2000 min⁻¹
- Capacità max.:
- 1,5 kg (fino a 26 provette per analisi)
- Alimentazione in ingresso:
- 33 W
- L×P×A:
- 270×410×172 mm
- Peso:
- 9,8 kg