ContactUsLinkComponent
Agitatore vortex, Reax top e Reax control
Agitatore vortex, Reax top e Reax control
Nome del fornitore:  Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Certificati
undefined
Agitatore vortex, Reax top e Reax control
Nome del fornitore:  Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Specifiche
  • Catalog No:
  • 444-1469
  • 444-1470
  • Modello:
  • Reax top
  • Reax control
  • Ampiezza di agitazione:
  • 5 mm
  • 5 mm
  • Intervallo di velocità:
  • 0 - 2500 min⁻¹
  • 0 - 2500 min⁻¹
  • Alimentazione in ingresso:
  • 42 W
  • 42 W
  • L×P×A:
  • 134×105×172 mm
  • 134×105×172 mm
  • Peso:
  • 3,3 kg
  • 3,3 kg
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together