VWR® VV3, Agitatore Vortex
Miscelatore Vortex adatto per una gamma di applicazioni diverse grazie a tre accessori intercambiabili e vari inserti. Microprovette, piastre per microtitolazione e persino beute Erlenmeyer da 250 ml possono essere fissate tramite la cinghia appositamente progettata. Gli allegati scattano saldamente sull'unità in qualsiasi posizione. L'unità è robusta con pressofusione di zinco rivestita.
- Design piccolo e compatto
- Ampio range di velocità, regolabile all'infinito
- Modalità "touch" o continua
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 21
: fornito con supporto standard per provette o becher piccoli.
: * A seconda dell'accessorio e del carico
** Utilizzabile in combinazione con 412-0101
** Utilizzabile in combinazione con 412-0101
- Catalog No:
- 444-0094
- Modello:
- VV3
- Movimento di agitazione:
- rotatorio
- Ampiezza di agitazione:
- 4 mm
- Intervallo di velocità:
- 500 - 2500 min⁻¹*
- Capacità max.:
- 250 ml
- Potenza in ingresso/uscita del motore:
- 58/10 W, 58/10 W
- L×P×A:
- 127×149×136 mm
- Peso:
- 4,5 kg
Frequently Bought Together