Agitatore Vortex, PV-1
PV-1 vortex mixer
Catalog # 444-0359
Supplier: GRANT INSTRUMENTS
Jump to:
Product Details & Documents
Per miscelazione da delicata a vigorosa e risospensione di pellet in provette da 0,5 ml, 1,5 ml, 15 ml e 50 ml. L'agitatore Vortex PV-1 è così piccolo che entra in una mano, senza che ciò ne comprometta le prestazioni.
- Velocità variabile
- Funzionamento continuo o in modalità "touch"
- Vaschetta sensibile alla pressione per provette fino a 28 mm di diametro
- Ventose in gomma per impedire lo spostamento e assorbire le vibrazioni
- Per l'uso a temperatura ambiente da 4 a 40 °C (80% di umidità relativa, senza condensa) in camera fredda o incubatore
Specifications
- Descrizione:PV-1 vortex mixer
- Cat. No.:444-0359
- Ampiezza di agitazione:4 mm
- Peso:1,1 kg
- Intervallo di velocità:750 - 3000 min⁻¹
- Modello:PV-1
- Alimentazione:12 V DC 1,2 A
- Capacità max.:50 ml
- Movimento di agitazione:rotatorio
- Ø max. dei tubi (mm):28,5 mm
- L×P×A:90×150×80 mm