VWR® lab dancer, Vortex Mixer
Agitatore Vortex, lab dancer, presa EU/UK
Codice catalogo 444-0004
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Agitatore vortex adatto per contenitori singoli piccoli fino a 30 mm di diametro, ad esempio provette, provette da centrifuga e microprovette. L'involucro superiore è in PP e la superficie della provetta è in plastica TPU inerte; la sezione inferiore è in pressofusione di zinco rivestita.
- Piccolo, compatto e affidabile
- Ottima azione miscelante
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 40
Informazioni per l'ordine: fornito con set di alimentazione da 12 V.
Documents
444-0004
Immagini 360
VWR® for Stirring, Mixing, Shaking And Blending
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Descrizione:Agitatore Vortex, lab dancer, presa EU/UK
- Cat. No.:444-0004
- Ampiezza di agitazione:4,5 mm
- Peso:0,55 kg
- Intervallo di velocità:2800 min⁻¹ fixed
- Modello:lab dancer
- Potenza in ingresso/uscita del motore:1,2/0,8 W
- Ø×H:100×70 mm
- Capacità max.:50 ml
- Movimento di agitazione:orbitale