Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Miscelatore Vortex
VWR®, Miscelatore Vortex
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Miscelatore Vortex
Nome del fornitore:  VWR Collection
Certificates
VWR®, Miscelatore Vortex
1 varianti
Product Details & Documents
Questo miscelatore a vortice combina l'elettronica all'avanguardia con design e comfort. Avvia l'azione del vortex semplicemente premendo sul supporto o sulla piattaforma. L'involucro pesante protegge dagli schizzi, mentre i piedini rotondi assicurano un posizionamento sicuro sul piano del banco evitando che l'unità si sposti sul banco.
  • Vibrazione orbitale di 5 mm
  • Possibilità di modalità di funzionamento intermittente o continua
  • Quadrante di impostazione della velocità analogico per velocità infinitamente variabili
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 22
Informazioni per l'ordine: fornito con piastra per provette con 20 mm di diametro. Un'ampia piattaforma per matracci fino a 50 ml è disponibile a richiesta (vedere gli accessori).
Attenzione: * Con accessori opzionali 444-1388 e 444-1383
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 444-1372
  • 444-1378
  • 444-1379
  • Modello:
  • Agitatore Vortex
  • Agitatore Vortex
  • Agitatore Vortex
  • Ampiezza di agitazione:
  • 5 mm
  • 5 mm
  • 5 mm
  • Intervallo di velocità:
  • 0 - 2500 min⁻¹
  • 0 - 2500 min⁻¹
  • 0 - 2500 min⁻¹
  • Capacità max.:
  • 50 ml*
  • 50 ml*
  • 50 ml*
  • Potenza in ingresso del motore:
  • 51 W
  • 51 W
  • 51 W
  • L×P×A:
  • 134×105×172 mm
  • 134×105×172 mm
  • 134×105×172 mm
  • Peso:
  • 2,8 kg
  • 2,8 kg
  • 2,8 kg
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • 444-1372
    Agitatore Vortex, spina EU
    Agitatore Vortex, spina EU
    Discontinued
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-1372
    Modello
    Agitatore Vortex
    Ampiezza di agitazione
    5 mm
    Intervallo di velocità
    0 - 2500 min⁻¹
    Capacità max.
    50 ml*
    Potenza in ingresso del motore
    51 W
    L×P×A
    134×105×172 mm
    Peso
    2,8 kg
  • 444-1378
    Miscelatore Vortex, spina UK
    Miscelatore Vortex, spina UK
    Discontinued
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-1378
    Modello
    Agitatore Vortex
    Ampiezza di agitazione
    5 mm
    Intervallo di velocità
    0 - 2500 min⁻¹
    Capacità max.
    50 ml*
    Potenza in ingresso del motore
    51 W
    L×P×A
    134×105×172 mm
    Peso
    2,8 kg
  • 444-1379
    Agitatore Vortex, presa CH
    Agitatore Vortex, presa CH
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 472.00
    SFr. 472.00
    1 * 1 ST
       SFr. 472.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-1379
    Modello
    Agitatore Vortex
    Ampiezza di agitazione
    5 mm
    Intervallo di velocità
    0 - 2500 min⁻¹
    Capacità max.
    50 ml*
    Potenza in ingresso del motore
    51 W
    L×P×A
    134×105×172 mm
    Peso
    2,8 kg
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Dispositivo di tenuta per provette, tiene saldamente una provetta durante l'agitazione continua
    Dispositivo di tenuta per provette, tiene saldamente una provetta durante l'agitazione continua
    444-1388
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 112.00